Tisk…
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903685-1G OR903685-250MG
APOSOR903685-1GEA 7010 CZK
APOSOR903685-1G APOSOR903685-250MG
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999202
CAS číslo: 85333-43-3