Tisk…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 1330 CZK
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064949
CAS číslo: 610-09-3