Tisk…
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903659-5G
APOSOR903659-5GEA 7250 CZK
APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₄ClN
MW: 137,5664 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189742
CAS číslo: 945717-09-9