Tisk…
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 6290 CZK
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₈ClNO
MW: 181,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033162
CAS číslo: 14548-50-6