Tisk…
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903647-1G OR903647-5G
APOSOR903647-1GEA 0 CZK
APOSOR903647-1G APOSOR903647-5G
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
6-Ethoxypyridazin-3-amine
Vzorec: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460377
CAS číslo: 39614-78-3