Tisk…
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-5-amine
OR903639-5G
APOSOR903639-5GEA 1950 CZK
APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,1506 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863377
CAS číslo: 66358-23-4