Tisk…
5-Nitro-m-toluidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903637-10G OR903637-1G OR903637-5G
APOSOR903637-10GEA 7280 CZK
APOSOR903637-10G APOSOR903637-1G APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082655
CAS číslo: 618-61-1