1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903626-10G
OR903626-25G
OR903626-1G
OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA
5200
CZK
APOSOR903626-10G
APOSOR903626-25G
APOSOR903626-1G
APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
1,8-Dihydroxynaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 Bod tání: 137…143 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00042701 CAS číslo: 569-42-6 |