Tisk…
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 705 CZK
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 200…207 °C
Bod vzplanutí: 234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007362
CAS číslo: 17420-30-3