Tisk…
4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903602-1G OR903602-5G
APOSOR903602-1GEA 4040 CZK
APOSOR903602-1G APOSOR903602-5G
4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657615
CAS číslo: 50424-28-7