Tisk…
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 622 CZK
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Vzorec: C₅H₄Br₂N₂
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234048
CAS číslo: 84539-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III