Tisk…
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903587-1G OR903587-250MG
APOSOR903587-1GEA 4300 CZK
APOSOR903587-1G APOSOR903587-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828130
CAS číslo: 152170-30-4