3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903574-100G
APOSOR903574-100GEA
2150
CZK
APOSOR903574-100G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Vzorec:
C₂Cl₂N₂S MW: 155,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010072 CAS číslo: 5728-20-1 |