Tisk…
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxyquinoline
OR903566-1G OR903566-250MG OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA 2280 CZK
APOSOR903566-1G APOSOR903566-250MG APOSOR903566-5G
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Methyl-3-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,1900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619425
CAS číslo: 6931-17-5