Tisk…
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903546-1G OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 1700 CZK
APOSOR903546-1G APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000597
CAS číslo: 1439-09-4