Tisk…
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903540-1G OR903540-250MG
APOSOR903540-1GEA 3970 CZK
APOSOR903540-1G APOSOR903540-250MG
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909763
CAS číslo: 83942-10-3