Tisk…
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903527-1G OR903527-250MG OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA 2530 CZK
APOSOR903527-1G APOSOR903527-250MG APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11108693
CAS číslo: 1057217-63-6