Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903526-1G
OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA
12900
CZK
APOSOR903526-1G
APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042992 CAS číslo: 256935-76-9 |