Tisk…
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 1870 CZK
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261940
CAS číslo: 73289-66-4