Tisk…
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9035-1G OR9035-5G
APOSOR9035-1GEA 4570 CZK
APOSOR9035-1G APOSOR9035-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Vzorec: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Bod varu: 108 °C
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,911 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005949
CAS číslo: 694-05-3
EINECS: 211-766-2
UN: 2410
ADR: 3,II