Tisk…
4,8-Dichloroquinazoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,8-Dichloro-quinazoline
OR903493-1G OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA 1950 CZK
APOSOR903493-1G APOSOR903493-5G
4,8-Dichloroquinazoline 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657224
CAS číslo: 7148-34-7