Tisk…
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-acetylpyridine
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 1620 CZK
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697705
CAS číslo: 1124-29-4