Tisk…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 6520 CZK
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₆ClN₃
MW: 155,5849 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518925
CAS číslo: 16372-08-0