Tisk…
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 7080 CZK
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Vzorec: C5H5ClN2O2S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03931474
CAS číslo: 7145-62-2