4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903453-1G
OR903453-250MG
APOSOR903453-1GEA
2200
CZK
APOSOR903453-1G
APOSOR903453-250MG
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Vzorec:
C₄H₃BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11223276 CAS číslo: 1086382-38-8 |