Tisk…
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 11810 CZK
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109868
CAS číslo: 334542-44-8