5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Iodo-1-methylpyrazole
OR903445-25G
APOSOR903445-25GEA
5060
CZK
APOSOR903445-25G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₅IN₂ MW: 208,00 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109327 CAS číslo: 34091-51-5 |