Tisk…
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 7670 CZK
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109799
CAS číslo: 5734-71-4