Tisk…
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 7250 CZK
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Vzorec: C₉H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008901
CAS číslo: 504-20-1