Tisk…
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-1,6-diol
OR903392-500G
APOSOR903392-500GEA 4440 CZK
APOSOR903392-500G
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
1,6-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Bod tání: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003981
CAS číslo: 575-44-0