Tisk…
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903386-1G OR903386-250MG
APOSOR903386-1GEA 24600 CZK
APOSOR903386-1G APOSOR903386-250MG
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
3-Methyl-1H-indazol-7-ol
Vzorec: C8H8N2O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1131595-36-2