Tisk…
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903364-25G
APOSOR903364-25GEA 3190 CZK
APOSOR903364-25G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014364
CAS číslo: 1643-16-9