Tisk…
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903355-1G
APOSOR903355-1GEA 1780 CZK
APOSOR903355-1G
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₇H₄ClN₃O
MW: 181,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044635
CAS číslo: 171178-47-5