Tisk…
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 9030 CZK
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C10H9NO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047166
CAS číslo: 10241-97-1