Tisk…
Quinoxalin-5-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903311-1G OR903311-5G
APOSOR903311-1GEA 0 CZK
APOSOR903311-1G APOSOR903311-5G
Quinoxalin-5-ol 98%
Quinoxalin-5-ol
Vzorec: C8H6N2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00972004
CAS číslo: 17056-99-4