Tisk…
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR903308-5G
APOSOR903308-5GEA 2440 CZK
APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Vzorec: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999224
CAS číslo: 663193-80-4