Tisk…
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 7670 CZK
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753737
CAS číslo: 150010-20-1