Tisk…
2,6-Xylyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903290-1G OR903290-5G
APOSOR903290-1GEA 2320 CZK
APOSOR903290-1G APOSOR903290-5G
2,6-Xylyl isocyanide 95%
2,6-Xylyl isocyanide
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013479
CAS číslo: 2769-71-3