Tisk…
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903289-1G
APOSOR903289-1GEA 2110 CZK
APOSOR903289-1G
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234685
CAS číslo: 25724-79-2