Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903269-10G OR903269-1G OR903269-5G
APOSOR903269-10GEA 8170 CZK
APOSOR903269-10G APOSOR903269-1G APOSOR903269-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Vzorec: C₈H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02103729
CAS číslo: 10288-36-5