Tisk…
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 20300 CZK
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 116…118 °C/0,9mmHg
Bod tání: 20…21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05982051
CAS číslo: 1074-99-3