Tisk…
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903172-10G OR903172-1G OR903172-5G
APOSOR903172-10GEA 10350 CZK
APOSOR903172-10G APOSOR903172-1G APOSOR903172-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967194
CAS číslo: 401629-04-7