Tisk…
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 622 CZK
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Bod varu: 162…164 °C
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002293
CAS číslo: 500-66-3