Tisk…
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
OR903157-25G
APOSOR903157-25GEA 3410 CZK
APOSOR903157-25G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051732
CAS číslo: 5751-82-6