Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
OR903153-1G
OR903153-250MG
APOSOR903153-1GEA
2110
CZK
APOSOR903153-1G
APOSOR903153-250MG
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₅H₆ClN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040186 CAS číslo: 774608-88-7 |