Tisk…
3,4-Xylylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903130-1G OR903130-5G
APOSOR903130-1GEA 612 CZK
APOSOR903130-1G APOSOR903130-5G
3,4-Xylylacetic acid 95%
3,4-Xylylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664684
CAS číslo: 17283-16-8