Tisk…
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9031-1G OR9031-250MG
APOSOR9031-1GEA 2240 CZK
APOSOR9031-1G APOSOR9031-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235269
CAS číslo: 1074-76-6