Tisk…
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 19440 CZK
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₁₀N₂S
MW: 166.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114970
CAS číslo: 4651-92-7