(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903023-1G
OR903023-25G
APOSOR903023-1GEA
0
CZK
APOSOR903023-1G
APOSOR903023-25G
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00297249 CAS číslo: 16034-49-4 |