2-Phenylthiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903003-5G
APOSOR903003-5GEA
2280
CZK
APOSOR903003-5G
2-Phenylthiazole 95%
2-Phenylthiazole
Vzorec:
C₉H₇NS MW: 161,2200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272327 CAS číslo: 1826-11-5 |